4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(tert-Butyl)-3-methoxybenzoic acid
OR13716-1G OR13716-500MG OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA 436 DKK
APOSOR13716-1G APOSOR13716-500MG APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Molekylvægt: 208.26 g/mol
Smeltepunkt: 151…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656116
CAS-nummer: 79822-46-1