2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Nitropyridine-2,4-diol
OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 480 DKK
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₄
Molekylvægt: 156.10 g/mol
Smeltepunkt: 265 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075671
CAS-nummer: 89282-12-2