tert-Butyl hydrogen malonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13710-100G OR13710-25G OR13710-5G
APOSOR13710-100GEA 513 DKK
APOSOR13710-100G APOSOR13710-25G APOSOR13710-5G
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
tert-Butyl hydrogen malonate
Formel: C₇H₁₂O₄
Kogepunkt: 90 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 19…20 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191886
CAS-nummer: 40052-13-9