6-Aminohexan-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13708-25G OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA 186 DKK
APOSOR13708-25G APOSOR13708-5G
6-Aminohexan-1-ol 98%
6-Aminohexan-1-ol
Formel: C₆H₁₅NO
Kogepunkt: 136…139 °C
Smeltepunkt: 55…58 °C
Flammepunkt: 133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008241
CAS-nummer: 4048-33-3