1,2-Dibromocyclopentene, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-bis(bromanyl)cyclopentene, 1,2-dibromocyclopent-1-ene
OR13703-1G OR13703-5G
APOSOR13703-1GEA 545 DKK
APOSOR13703-1G APOSOR13703-5G
1,2-Dibromocyclopentene, Technical Grade
1,2-Dibromocyclopentene
Formel: C₅H₆Br₂
Molekylvægt: 225.911 g/mol
Kogepunkt: 78 °C/5mmHg
Massefylde: 1.895 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010246
CAS-nummer: 75415-78-0