Benzoxazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13697-25G OR13697-100G OR13697-500G
APOSOR13697-25GEA 164 DKK
APOSOR13697-25G APOSOR13697-100G APOSOR13697-500G
Benzoxazol
Benzoxazole
Formel: C₇H₅NO
Kogepunkt: 181…183 °C
Smeltepunkt: 27…31 °C
Massefylde: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005765
CAS-nummer: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III