N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR13686-100G OR13686-25G
APOSOR13686-100GEA 513 DKK
APOSOR13686-100G APOSOR13686-25G
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012555
CAS-nummer: 65473-13-4