Idebenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR13682-1G OR13682-5G OR13682-25G
APOSOR13682-1GEA 383 DKK
APOSOR13682-1G APOSOR13682-5G APOSOR13682-25G
Idebenone 98%
Idebenone
Formel: C₁₉H₃₀O₅
Molekylvægt: 338.44 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274552
CAS-nummer: 58186-27-9