3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13675-5G OR13675-25G
APOSOR13675-5GEA 164 DKK
APOSOR13675-5G APOSOR13675-25G
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₂H₂BrN₃
Smeltepunkt: 187…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01421960
CAS-nummer: 7343-33-1