5-Hydroxy-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13673-25G OR13673-5G OR13673-100G
APOSOR13673-25GEA 676 DKK
APOSOR13673-25G APOSOR13673-5G APOSOR13673-100G
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
5-Hydroxy-1H-indazole
Formel: C₇H₆N₂O
Smeltepunkt: 186…191 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01938124
CAS-nummer: 15579-15-4