2-Bromcarbazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-9H-carbazole
OR13661-1G OR13661-5G OR13661-25G
APOSOR13661-1GEA 164 DKK
APOSOR13661-1G APOSOR13661-5G APOSOR13661-25G
2-Bromcarbazol
2-Bromocarbazole
Formel: C₁₂H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09750430
CAS-nummer: 3652-90-2