C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1366-1G OR1366-5G
APOSOR1366-1GEA 502 DKK
APOSOR1366-1G APOSOR1366-5G
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO
Smeltepunkt: 258…259 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01659957
CAS-nummer: 19997-54-7