Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimethylpropylenurinstof
OR13656-100G OR13656-25G
APOSOR13656-100GEA 186 DKK
APOSOR13656-100G APOSOR13656-25G
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on
Formel: C₆H₁₂N₂O
Kogepunkt: 246…247 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006550
CAS-nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6