6-Chlor-o-toluidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR13655-100G OR13655-25G OR13655-500G
APOSOR13655-100GEA 645 DKK
APOSOR13655-100G APOSOR13655-25G APOSOR13655-500G
6-Chlor-o-toluidin 97%
6-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Kogepunkt: 215 °C
Smeltepunkt: 44540 °C
Massefylde: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007679
CAS-nummer: 87-63-8