4-Chlor-3-nitrokanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
OR1365-25G OR1365-5G
APOSOR1365-25GEA 818 DKK
APOSOR1365-25G APOSOR1365-5G
4-Chlor-3-nitrokanelsyre 98%
4-Chlor-3-nitrokanelsyre
Formel: C₉H₆ClNO₄
Smeltepunkt: 188…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063311
CAS-nummer: 20797-48-2