Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13647-1G OR13647-5G
APOSOR13647-1GEA 183 DKK
APOSOR13647-1G APOSOR13647-5G
Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formel: C₉H₉NO₂S
Smeltepunkt: 131…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425800
CAS-nummer: 46193-76-4