4-Aminoimidazole-5-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13642-100G OR13642-25G OR13642-5G
APOSOR13642-100GEA 1110 DKK
APOSOR13642-100G APOSOR13642-25G APOSOR13642-5G
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 97%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Formel: C₄H₆N₄O
Smeltepunkt: 164…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181040
CAS-nummer: 360-97-4
EINECS: 206-641-4