4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13619-1G OR13619-5G
APOSOR13619-1GEA 898 DKK
APOSOR13619-1G APOSOR13619-5G
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
Smeltepunkt: 126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115308
CAS-nummer: 329974-09-6