2-Methylpyridin-3-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13617-100G OR13617-25G OR13617-5G
APOSOR13617-100GEA 1770 DKK
APOSOR13617-100G APOSOR13617-25G APOSOR13617-5G
2-Methylpyridin-3-ol 97%
2-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
Smeltepunkt: 168…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082538
CAS-nummer: 1121-25-1