3-Chlor-2-hydroxypyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13614-1G OR13614-5G OR13614-25G
APOSOR13614-1GEA 164 DKK
APOSOR13614-1G APOSOR13614-5G APOSOR13614-25G
3-Chlor-2-hydroxypyridin
3-Chloro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄ClNO
Smeltepunkt: 177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646109
CAS-nummer: 13466-35-8