2-(Methoxymethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13609-1G OR13609-5G
APOSOR13609-1GEA 889 DKK
APOSOR13609-1G APOSOR13609-5G
2-(Methoxymethyl)pyridine
2-(Methoxymethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.1500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00030825
CAS-nummer: 23579-92-2