2-Methoxypyridin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13608-100G OR13608-25G OR13608-500G
APOSOR13608-100GEA 327 DKK
APOSOR13608-100G APOSOR13608-25G APOSOR13608-500G
2-Methoxypyridin 99%
2-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
Kogepunkt: 142…143 °C
Massefylde: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006262
CAS-nummer: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III