2-Cyano-6-methylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR13606-100G OR13606-25G
APOSOR13606-100GEA 1200 DKK
APOSOR13606-100G APOSOR13606-25G
2-Cyano-6-methylpyridin 97%
2-Cyano-6-methylpyridin
Formel: C₇H₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190586
CAS-nummer: 1620-75-3