2-Chlor-5-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-picoline
OR13605-100G OR13605-25G OR13605-500G
APOSOR13605-100GEA 251 DKK
APOSOR13605-100G APOSOR13605-25G APOSOR13605-500G
2-Chlor-5-methylpyridin
2-Chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
Molekylvægt: 127.57 g/mol
Kogepunkt: 97 °C/30mmHg
Massefylde: 1.169 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792460
CAS-nummer: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0