2-Chlor-4-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13604-100G OR13604-25G OR13604-500G
APOSOR13604-100GEA 327 DKK
APOSOR13604-100G APOSOR13604-25G APOSOR13604-500G
2-Chlor-4-methylpyridin
2-Chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 194…195 °C
Massefylde: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023418
CAS-nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2