2-Chlor-3-methylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13603-100G OR13603-25G OR13603-500G
APOSOR13603-100GEA 216 DKK
APOSOR13603-100G APOSOR13603-25G APOSOR13603-500G
2-Chlor-3-methylpyridin 97%
2-Chloro-3-picoline
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 192…193 °C
Massefylde: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234177
CAS-nummer: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1