4-Nitropyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13602-1G OR13602-250MG
APOSOR13602-1GEA 273 DKK
APOSOR13602-1G APOSOR13602-250MG
4-Nitropyridin-2-amine 98%
4-Nitropyridin-2-amine
Formel: C₅H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114148
CAS-nummer: 4487-50-7