1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13592-100G OR13592-25G OR13592-500G
APOSOR13592-100GEA 240 DKK
APOSOR13592-100G APOSOR13592-25G APOSOR13592-500G
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
Formel: C₆H₁₂N₂
Kogepunkt: 125 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036056
CAS-nummer: 4271-96-9
EINECS: 224-262-2
UN nummer: 3267
ADR: 8,III