5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13583-1G OR13583-5G OR13583-250MG
APOSOR13583-1GEA 186 DKK
APOSOR13583-1G APOSOR13583-5G APOSOR13583-250MG
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Smeltepunkt: 185…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03990484
CAS-nummer: 156454-43-2