Diethyl malonat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
OR1354-10KG OR1354-2.5KG OR1354-500G
APOSOR1354-10KGEA 2180 DKK
APOSOR1354-10KG APOSOR1354-2.5KG APOSOR1354-500G
Diethyl malonat 99%
Diethyl malonat
Formel: C₇H₁₂O₄
Molekylvægt: 160.17 g/mol
Kogepunkt: 199 °C
Smeltepunkt: –51 °C
Massefylde: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009195
CAS-nummer: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856