2-Quinolincarbonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 164 DKK
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Quinolincarbonitril 97%
2-Quinolincarbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
Kogepunkt: 160 °C/23mmHg
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134341
CAS-nummer: 1436-43-7