8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13482-1G OR13482-250MG
APOSOR13482-1GEA 4820 DKK
APOSOR13482-1G APOSOR13482-250MG
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₈ClNO₃S
Molekylvægt: 257.7 g/mol
Smeltepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02752892
CAS-nummer: 90429-62-2
UN nummer: 1759
ADR: 8 III