5-Amino-2-chlorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1348-25G OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA 186 DKK
APOSOR1348-25G APOSOR1348-5G
5-Amino-2-chlorpyridin 98%
5-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006243
CAS-nummer: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3