Indol-6-carbonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1347-5G OR1347-10G
APOSOR1347-5GEA 164 DKK
APOSOR1347-5G APOSOR1347-10G
Indol-6-carbonitril
Indol-6-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Smeltepunkt: 128…132 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016732
CAS-nummer: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5