[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13444-1G OR13444-5G
APOSOR13444-1GEA 654 DKK
APOSOR13444-1G APOSOR13444-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₄N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00182069
CAS-nummer: 202065-25-6