5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1344-1G OR1344-25G OR1344-5G
APOSOR1344-1GEA 164 DKK
APOSOR1344-1G APOSOR1344-25G APOSOR1344-5G
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 239…242 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014562
CAS-nummer: 6953-22-6
EINECS: 230-134-7