3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13432-25G OR13432-5G
APOSOR13432-25GEA 1530 DKK
APOSOR13432-25G APOSOR13432-5G
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
3-Aminopyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₆N₂O
Smeltepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02752887
CAS-nummer: 33630-99-8