3-Amino-4-methylphenylboronsyrepinacolesterhydrochlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, HCl
OR1337-1G OR1337-5G
APOSOR1337-1GEA 1440 DKK
APOSOR1337-1G APOSOR1337-5G
3-Amino-4-methylphenylboronsyrepinacolesterhydrochlorid 98%
3-Amino-4-methylphenylboronsyrepinacolesterhydrochlorid
Formel: C₁₃H₂₁BClNO₂
Smeltepunkt: 234…238 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659921
CAS-nummer: 850567-52-1