3-Amino-4-Chlorphenylboronsyrepinacolester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Amino-4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR1336-1G OR1336-250MG OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA 1370 DKK
APOSOR1336-1G APOSOR1336-250MG APOSOR1336-5G
3-Amino-4-Chlorphenylboronsyrepinacolester 98%
3-Amino-4-Chlorphenylboronsyrepinacolester
Formel: C₁₂H₁₇BClNO₂
Molekylvægt: 253.54 g/mol
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659926
CAS-nummer: 850567-56-5