4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1333-250MG OR1333-100MG
APOSOR1333-250MGEA 426 DKK
APOSOR1333-250MG APOSOR1333-100MG
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₃
Smeltepunkt: 278…280 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659818
CAS-nummer: 850568-41-1