1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13262-1G OR13262-250MG OR13262-500MG
APOSOR13262-1GEA 2530 DKK
APOSOR13262-1G APOSOR13262-250MG APOSOR13262-500MG
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03942175
CAS-nummer: 15112-98-8