6-Brompiperonal
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
OR13261-100G OR13261-25G
APOSOR13261-100GEA 2440 DKK
APOSOR13261-100G APOSOR13261-25G
6-Brompiperonal
6-Brompiperonal
Formel: C₈H₅BrO₃
Smeltepunkt: 125…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022952
CAS-nummer: 15930-53-7