Benzotriazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13222-1KG OR13222-250G OR13222-500G
APOSOR13222-1KGEA 458 DKK
APOSOR13222-1KG APOSOR13222-250G APOSOR13222-500G
Benzotriazol
Benzotriazole
Formel: C₆H₅N₃
Kogepunkt: 204 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 96…99 °C
Massefylde: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005699
CAS-nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1