1,2-Dibrombenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13221-100G OR13221-250G OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA 404 DKK
APOSOR13221-100G APOSOR13221-250G APOSOR13221-25G
1,2-Dibrombenzen 98%
1,2-Dibrombenzen
Formel: C₆H₄Br₂
Kogepunkt: 224 °C
Smeltepunkt: 44351 °C
Massefylde: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000057
CAS-nummer: 583-53-9
EINECS: 209-507-3