1-Brom-2,6-dichlorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13219-100G OR13219-25G OR13219-5G
APOSOR13219-100GEA 731 DKK
APOSOR13219-100G APOSOR13219-25G APOSOR13219-5G
1-Brom-2,6-dichlorbenzen
1-Brom-2,6-dichlorbenzen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kogepunkt: 241…243 °C
Smeltepunkt: 59…64 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000574
CAS-nummer: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6