(4-Chlorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloromandelic acid, (±)-4-Chlorophenylglycolic acid
OR13218-100G OR13218-25G OR13218-5G
APOSOR13218-100GEA 382 DKK
APOSOR13218-100G APOSOR13218-25G APOSOR13218-5G
(4-Chlorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
(4-Chlorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
Formel: C₈H₇ClO₃
Smeltepunkt: 117…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042724
CAS-nummer: 492-86-4
EINECS: 207-764-6