Calciumnitrat tetrahydrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13216-100G OR13216-2.5KG
APOSOR13216-100GEA 175 DKK
APOSOR13216-100G APOSOR13216-2.5KG
Calciumnitrat tetrahydrat
Calciumnitrat tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Kogepunkt: 132 °C
Smeltepunkt: 40…45 °C
Massefylde: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN nummer: 1454
ADR: 5.1,III