9-Fluorenylmethylchlorformat (Fmocchlorid)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
OR13210-100G OR13210-25G
APOSOR13210-100GEA 273 DKK
APOSOR13210-100G APOSOR13210-25G
9-Fluorenylmethylchlorformat (Fmocchlorid)
9-Fluorenylmethylchlorformat (Fmocchlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001138
CAS-nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II