2-Brom-5-Chloranisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
OR13198-25G OR13198-5G OR13198-100G
APOSOR13198-25GEA 218 DKK
APOSOR13198-25G APOSOR13198-5G APOSOR13198-100G
2-Brom-5-Chloranisol
2-Brom-5-Chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03790889
CAS-nummer: 174913-09-8