3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13197-1G OR13197-25G OR13197-5G
APOSOR13197-1GEA 162 DKK
APOSOR13197-1G APOSOR13197-25G APOSOR13197-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Kogepunkt: 232 °C
Smeltepunkt: 27…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411284
CAS-nummer: 3411-03-8